Tetrabromophenolphthalein ethyl ester, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Ethyl 2-((3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)(3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)benzoate, Chromoionophore VIII
420070010 420070050 420070250
ACRO420070010EA 190 EUR
ACRO420070010 ACRO420070050 ACRO420070250
Tetrabromophenolphthalein ethyl ester, rein
Tetrabromophenolphthalein ethyl ester
CAS No.: 1176-74-5
Formel: C₂₂H₁₄Br₄O₄
Molecular Weight: 661,966 g/mol
Schmelzpunkt: 208…211 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00066387
CAS-Nummer: 1176-74-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to red Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥80.0 %
GC ≥97.5 %