TCSA 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3,3',4',5-Tetrachlorosalicylanilide, 3,5-Dichloro-N-(3,4-dichlorophenyl)-2-hydroxybenzamide
420230050 420230250
ACRO420230050EA 49.2 EUR
ACRO420230050 ACRO420230250
TCSA 99%
TCSA
Appearance: Off-white to beige Crystalline powder
Formel: C₁₃H₇Cl₄NO₂
Molecular Weight: 351.004 g/mol
Schmelzpunkt: 162 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041745
CAS-Nummer: 1154-59-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥98.5 %
HPLC ≥94 %