Natriumtetradecylsulfat 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Tetradecylhydrogensulfat Natriumsalz, Tetradecylschwefelsäure Natriumsalz, Schwefelsäuretetradecylester Natriumsalz
420260050 420260250
ACRO420260050EA 118 EUR
ACRO420260050 ACRO420260250
Natriumtetradecylsulfat 95%
Natriumtetradecylsulfat
CAS No.: 1191-50-0
Formel: C₁₄H₂₉NaO₄S
Molecular Weight: 316.44 g/mol
Schmelzpunkt: 199 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007468
CAS-Nummer: 1191-50-0
Merck Index: 12,08838
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥94 %
Additional info Cr2O3: 0.00005 %
Particle size 205 µm (D50) Typical