3-Hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate, 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol 1-monoisobutyrate, Isobutyric Acid 3-Hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl Ester, 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediolmono(2-methylpropanoate)
422015000 422010025
ACRO422015000EA 24.6 EUR
ACRO422015000 ACRO422010025
3-Hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate 98+%
3-Hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate
CAS No.: 25265-77-4
Formel: C₁₂H₂₄O₃
Molecular Weight: 216,32 g/mol
Siedepunkt: 244 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,95 g/cm³
Flammpunkt: 114 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00148967
CAS-Nummer: 25265-77-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 % (sum two isomers)
Color scale ≤10 APHA