Trimethylphenylammonium hydroxide 0.1 M in Methanol
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
422021000
422025000
422020025
ACRO422021000EA
123
EUR
ACRO422021000
ACRO422025000
ACRO422020025
Trimethylphenylammonium hydroxide 0.1 M in Methanol
Trimethylphenylammonium hydroxide
CAS No.: 1899-02-1
Formel:
C₉H₁₅NO Dichte: 0,8 g/cm³ Flammpunkt: 10 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041899 CAS-Nummer: 1899-02-1 UN: 1230 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Solution |
Strength | 0.09 to 0.11 M |
Melting point | 69 to 73 °C |
GC | ≥98.0 % |