Vanadium(IV) oxide phthalocyanine 85%, geeigneter Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Vanadyl phthalocyanine
422490250
422491000
ACRO422490250EA
256
EUR
ACRO422490250
ACRO422491000
Vanadium(IV) oxide phthalocyanine 85%, geeigneter Qualität
Vanadium(IV) oxide phthalocyanine
Appearance: Dark blue to purple Powder
Formel:
C₃₂H₁₆N₈OV Molecular Weight: 579,45 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041966 CAS-Nummer: 13930-88-6 UN: 3285 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark blue to purple Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥80 % |