1-(Chlormethyl)-4-vinylbenzol 90% tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
422521000
422520250
422525000
ACRO422521000EA
131
EUR
ACRO422521000
ACRO422520250
ACRO422525000
1-(Chlormethyl)-4-vinylbenzol 90% tech.
1-(Chlormethyl)-4-vinylbenzol
Appearance: Clear yellow Liquid
Formel:
C₉H₉Cl Dichte: 1,08 g/cm³ Flammpunkt: 105 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00051362 CAS-Nummer: 1592-20-7 UN: 2922 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow to dark yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5740 to 1.5760 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥88 % |
Stabilizer | About 500 ppm Nitrocresol + Nitrophenol |