Vinylbenzyl trimethylammonium chloride 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Flocculant VA-2, Ammonium, trimethyl(p-vinylbenzyl)-, chloride, polymers (8CI), 4-Ethenyl-N,N,N-trimethylbenzenemethanaminium chloride homopolymer
422560250
422561000
ACRO422560250EA
55.1
EUR
ACRO422560250
ACRO422561000
Vinylbenzyl trimethylammonium chloride 97%
Vinylbenzyl trimethylammonium chloride
CAS No.: 26616-35-3
Formel:
C₁₂H₁₈ClN Molecular Weight: 211.733 g/mol Schmelzpunkt: 240 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00080690 CAS-Nummer: 26616-35-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Crystalline powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥96.0 % |
GC | ≥96.0 % |
Enantiomeric excess | ≥98.0 % |
Specific optical rotation | -7° to -9° (20°C, 589 nm) (c=1, chloroform) |