Palladium 10% auf Aktivkohle mit 50 % Wasser benetzt, nicht reduziert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
422980100 422980250 422980010 422981000
ACRO422980100EA 331 EUR
ACRO422980100 ACRO422980250 ACRO422980010 ACRO422981000
Palladium 10% auf Aktivkohle mit 50 % Wasser benetzt, nicht reduziert
Palladium
Reagent 50% wet with water for safety
Formel: Pd
Molecular Weight: 106.420 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Black Powder
Assay 9.7 to 10.3 % (Pd)
Loss on drying 45 % to 55 %
GC ≥97.5 %