Europium(III) thenoyltrifluoroacetonate trihydrate 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
423190010 423190050
ACRO423190010EA 108 EUR
ACRO423190010 ACRO423190050
Europium(III) thenoyltrifluoroacetonate trihydrate 95%
Europium(III) thenoyltrifluoroacetonate trihydrate
CAS No.: 21392-96-1
Formel: C₂₄H₂₁EuF₉O₉S₃
Schmelzpunkt: 142…147 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150912
CAS-Nummer: 21392-96-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 142 to 147 °C
Elemental Analysis ≥94 %