Salzsäure ∼37% in Wasser ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
423790025
423795000
423790026
423790251
423795001
423790025.EA
56.8
EUR
423790025.
423795000.
423790026.
423790251.
423795001.
Salzsäure ∼37% in Wasser ACS
Salzsäure
Formel:
HCl Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –35 °C Dichte: 1,18 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 UN: 1789 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear solution |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after ignition | ≤0.0005 % |
Titration with NaOH | 36.5 to 38.0 % |
Bromide (Br) | ≤50 ppm |
Sulfite (SO3) | ≤1 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤1 ppm |
Free chlorine | ≤1 ppm (as Cl) |
Ammonium (NH4) | ≤3 ppm |
Arsenic (As) | ≤0.01 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.2 ppm |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤1 ppm |
Extractable organic subst | (about 5 ppm) Passes test |