Methyl 4-(1-hydroxyethyl)benzoate 90% tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-[4-(Methoxycarbonyl)phenyl]ethan-1-ol, 4-(Methoxycarbonyl)-α-methylbenzyl alcohol
424750010 424750050
ACRO424750010EA 65.8 EUR
ACRO424750010 ACRO424750050
Methyl 4-(1-hydroxyethyl)benzoate 90% tech.
Methyl 4-(1-hydroxyethyl)benzoate
CAS No.: 79322-76-2
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Siedepunkt: 148…152 °C (1 mmHg)
Flammpunkt: >93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00216476
CAS-Nummer: 79322-76-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5300 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %