Ethyl-3-oxo-3-(4-pyridinyl)propanoat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Ethyl 3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate, Ethyl isonicotinoylacetate, Ethyl 3-oxo-3-(4-pyridyl)propionate
425480025 425480100
ACRO425480025EA 76.5 EUR
ACRO425480025 ACRO425480100
Ethyl-3-oxo-3-(4-pyridinyl)propanoat 95%
Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate
CAS No.: 26377-17-3
Formel: C₁₀H₁₁NO₃
Molecular Weight: 193,20 g/mol
Schmelzpunkt: 53…59 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00094021
CAS-Nummer: 26377-17-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 59 °C
HPLC ≥94 %