3,4-Epoxytetrahydrofuran 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3,6-Dioxabicyclo[3.1.0]hexane
425530010 425530100 425530500
ACRO425530010EA 50 EUR
ACRO425530010 ACRO425530100 ACRO425530500
3,4-Epoxytetrahydrofuran 96%
3,4-Epoxytetrahydrofuran
CAS No.: 285-69-8
Formel: C₄H₆O₂
Molecular Weight: 86.09 g/mol
Dichte: 1.237 g/cm³
Flammpunkt: >38 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00800639
CAS-Nummer: 285-69-8
UN: 1993
ADR: 3 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %