N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Ac-Tyr-OEt·H2O
102750010
102750100
102750500
ACRO102750010EA
26.1
EUR
ACRO102750010
ACRO102750100
ACRO102750500
N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate 99%
N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate
CAS No.: 36546-50-6
Formel:
C₁₃H₁₉NO₅ Molecular Weight: 269,297 g/mol Schmelzpunkt: 80…81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149093 CAS-Nummer: 36546-50-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | 3.5 to 8.0 % (K.F.) |
HPLC | ≥98.5 % |
Appearance of solution | (5% soln. in EtOH) clear, colorless |
Specific optical rotation | +22° to +24° (24°C, 589 nm) (c=1, EtOH) |