ɑ-Amino-γ-butyrolactone hydrobromide 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
DL-Homoserine lactone hydrobromide
103290100
103290025
103290500
ACRO103290100EA
145
EUR
ACRO103290100
ACRO103290025
ACRO103290500
ɑ-Amino-γ-butyrolactone hydrobromide 99%
alpha-Amino-gamma-butyrolactone hydrobromide
CAS No.: 6305-38-0
Formel:
C₄H₇NO₂ Molecular Weight: 182.02 g/mol Schmelzpunkt: 221 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012723 CAS-Nummer: 6305-38-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |
Dye content | ≥65 % |