Aminoguanidine nitrate 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
103760050 103761000 103760250
ACRO103760050EA 17.5 EUR
ACRO103760050 ACRO103761000 ACRO103760250
Aminoguanidine nitrate 99%
Aminoguanidine nitrate
Appearance: White Crystalline powder
Formel: CH₇N₅O₃
Molecular Weight: 137,099 g/mol
Schmelzpunkt: 145…147 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013174
CAS-Nummer: 10308-82-4
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 147 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %