L-Azetidin-2-Carboxylsäure 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
105142500 105140010 105140050 105141000
ACRO105142500EA 79 EUR
ACRO105142500 ACRO105140010 ACRO105140050 ACRO105141000
L-Azetidin-2-Carboxylsäure 99+%
L-Azetidine-2-carboxylic acid
CAS No.: 2133-34-8
Formel: C₄H₇NO₂
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00005166
CAS-Nummer: 2133-34-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥99.0 %
Specific optical rotation -123° to -127° (25°C, 589 nm) (c=1, water)