4,4'-(1,2-Ethandiyl)dipyridin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4,4'-Ethylenedipyridine, 1,2-Di(pyridin-4-yl)ethane, 1,2-Bis(4-pyridyl)ethane
106470010 106470100
ACRO106470010EA 42 EUR
ACRO106470010 ACRO106470100
4,4'-(1,2-Ethandiyl)dipyridin 97%
1,2-Di(4-pyridyl)ethane
CAS No.: 4916-57-8
Formel: C₁₂H₁₂N₂
Molecular Weight: 184,24 g/mol
Schmelzpunkt: 107…113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006451
CAS-Nummer: 4916-57-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow to pink Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 113 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %