Cinnamamide überwiegend trans 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Cinnamamide (Predominantly trans)
110360050 110360250
ACRO110360050EA 50.4 EUR
ACRO110360050 ACRO110360250
Cinnamamide überwiegend trans 97%
Cinnamamide
CAS No.: 621-79-4
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147,177 g/mol
Schmelzpunkt: 146…150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008033
CAS-Nummer: 621-79-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 150 °C
HPLC ≥96.0 %