Zimtbromid  überwiegend trans 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (3-Bromo-1-propen-1-yl)benzene, 3-Bromo-1-phenyl-1-propene
110400050 110400250 110401000
ACRO110400050EA 27 EUR
ACRO110400050 ACRO110400250 ACRO110401000
Zimtbromid  überwiegend trans 97%
Cinnamyl bromide
Appearance: Light yellow to beige to light brown Solidified mass or fragments
Formel: C₉H₉Br
Molecular Weight: 197,08 g/mol
Siedepunkt: 103 °C (22 mmHg)
Schmelzpunkt: 26…32 °C
Dichte: 1,332 g/cm³
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000245
CAS-Nummer: 4392-24-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to beige to light brown Solidified mass or fragments
Infrared spectrum Conforms
Melting point 26 to 32 °C
HPLC ≥96.0 %