4-(2-{[(Cyclohexylimino)methylen]amino}ethyl)-4-methylmorpholin-4-ium-4-methylbenzolsulfonat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: CMC
111360050 111360250
ACRO111360050EA 111 EUR
ACRO111360050 ACRO111360250
4-(2-{[(Cyclohexylimino)methylen]amino}ethyl)-4-methylmorpholin-4-ium-4-methylbenzolsulfonat 95%
1-Cyclohexyl-3-(2-morpholinoethyl)carbodiimidemetho-p-toluenesulphonate
Appearance: White to light yellow Powder
Formel: C₂₁H₃₃N₃O₄S
Molecular Weight: 423,57 g/mol
Schmelzpunkt: 110…116 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011979
CAS-Nummer: 2491-17-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 120 °C
HPLC ≥94 %