2-Desoxy-D-lyxo-hexopyranose 99%
Lieferant: Thermo Scientific
111970010 111970050
ACRO111970010EA 68.4 EUR
ACRO111970010 ACRO111970050
2-Desoxy-D-lyxo-hexopyranose 99%
2-Deoxy-D-galactose
CAS No.: 1949-89-9
Formel: C₆H₁₂O₅
Molecular Weight: 164,16 g/mol
Schmelzpunkt: 109…111 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014649
CAS-Nummer: 1949-89-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 % (ELSD)
Specific optical rotation +56° to +60° (20°C, 589 nm) (c=2, H2O, 5 h)