1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
112010250
112011000
112015000
ACRO112010250EA
49.7
EUR
ACRO112010250
ACRO112011000
ACRO112015000
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose 98+%
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-glucofuranose
CAS No.: 582-52-5
Formel:
C₁₂H₂₀O₆ Schmelzpunkt: 107…110 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00005544 CAS-Nummer: 582-52-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % |
Sulfated ash | ≤0.2 % |
GC | ≥98.0 % |
Specific optical rotation | -10° to -12° (20°C, 589 nm) (c=5, EtOH) |