Glyoxalbis(2-hydroxyanil) 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2'-Ethanediylidenedinitrilodiphenol, 2,2'-(Ethane-1,2-diylidenebis(azanylylidene))diphenol, Glyoxalbis(2-hydroxyanil), 1,2-Bis(2-hydroxyphenylimino)ethane
120160100 120160500
ACRO120160100EA 76.2 EUR
ACRO120160100 ACRO120160500
Glyoxalbis(2-hydroxyanil) 97%
Glyoxalbis(2-hydroxyanil)
CAS No.: 1149-16-2
Formel: C₁₄H₁₂N₂O₂
Schmelzpunkt: 201…205 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002183
CAS-Nummer: 1149-16-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
Sulfated ash ≤0.1 % (800°C)
Solubility (0.5 % in methanol) Clear
HPLC ≥96.0 %
Suitability (for Ca determination) Passes test
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm