L-Histidin-Methylester-dihydrochlorid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: L(+)-Histidine methyl ester dihydrochloride, H-His-OMe.2HCl, L-Methyl histidinate dihydrochloride, H-His-OMe·2HCl
120820250 120821000 120820050
ACRO120820250EA 87.2 EUR
ACRO120820250 ACRO120821000 ACRO120820050
L-Histidin-Methylester-dihydrochlorid 97%
L-Histidine methyl ester dihydrochloride
CAS No.: 7389-87-9
Formel: C₇H₁₁N₃O₂
Molecular Weight: 242,10 g/mol
Schmelzpunkt: 207 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012701
CAS-Nummer: 7389-87-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +8° to +11° (20°C, 589 nm) (c=2, water)