Humic acid sodium salt 45 - 70% (als Huminsäure), kristallines Pulver, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Sodium bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylate
120860010 120860050 120861000
ACRO120860010EA 404 EUR
ACRO120860010 ACRO120860050 ACRO120861000
Humic acid sodium salt 45 - 70% (als Huminsäure), kristallines Pulver, technische Qualität
Humic acid sodium salt
Appearance: Black Crystalline powder
Formel: C₉H₈Na₂O₄
Molecular Weight: 226.139 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00135560
CAS-Nummer: 68131-04-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 45 to 70 % (as Humic acid)
Loss on drying 14 % to 25 % (105°C, 4 h)