2-(1-Pyrrolidinyl)ethanol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Pyrrolidineethanol, N-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
121200250 121201000 121205000
ACRO121200250EA 69.3 EUR
ACRO121200250 ACRO121201000 ACRO121205000
2-(1-Pyrrolidinyl)ethanol 95%
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
Appearance: Clear light yellow to brown Liquid
Formel: C₆H₁₃NO
Molecular Weight: 115.18 g/mol
Siedepunkt: 79…81 °C (13 mmHg)
Dichte: 0.98 g/cm³
Flammpunkt: 56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003181
CAS-Nummer: 2955-88-6
UN: 1993
ADR: 3 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4713 to 1.4743 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %