5-Methylthiophen-2-carbaldehyd 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
5-Methylthiophene-2-Carbaldehyde, 5-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-Methylthiophene-2-carbaldehyde
127870100
127870500
ACRO127870100EA
61
EUR
ACRO127870100
ACRO127870500
5-Methylthiophen-2-carbaldehyd 98%
5-Methylthiophen-2-carbaldehyd
Formel:
C₆H₆OS Molecular Weight: 126,18 g/mol Dichte: 1,18 g/cm³ Flammpunkt: 87 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005434 CAS-Nummer: 13679-70-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5800 to 1.5840 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |