5-Methyl-DL-tryptophan 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-Amino-3-(5-methyl-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-DL-Trp(5-Me)-OH
127970010
127972500
127970050
ACRO127970010EA
370
EUR
ACRO127970010
ACRO127972500
ACRO127970050
5-Methyl-DL-tryptophan 98%
5-Methyl-DL-tryptophan
CAS No.: 951-55-3
Formel:
C₁₂H₁₄N₂O₂ Molecular Weight: 218,26 g/mol Schmelzpunkt: 280…282 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005652 CAS-Nummer: 951-55-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1 % (K.F.) |
Sulfated ash | ≤0.5 % |
Appearance of solution | (5% soln. in 1 N NaOH) clear, pale yellowish |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |