trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: trans-2-Phenylcyclopropanamine hydrochloride, Tranylcypromine hydrochloride
130470010 130472500 130470050
ACRO130470010EA 111 EUR
ACRO130470010 ACRO130472500 ACRO130470050
trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride 97%
trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride
Appearance: White to light beige Powder and/or chunks
Formel: C₉H₁₂ClN
Schmelzpunkt: 162…169 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00063602
CAS-Nummer: 1986-47-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.003 %