3,5-Pyrazoledicarboxylic acid monohydrate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
131750050 131750250
ACRO131750050EA 53.3 EUR
ACRO131750050 ACRO131750250
3,5-Pyrazoledicarboxylic acid monohydrate 97%
3,5-Pyrazoledicarboxylic acid monohydrate
CAS No.: 3112-31-0
Appearance: White Crystalline powder
Formel: C₅H₄N₂O₄·H₂O
Schmelzpunkt: 292…295 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149323
CAS-Nummer: 303180-11-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Water 8.0 to 11.0 %
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %