Rutin hydrate 97+%
Lieferant: Thermo Scientific
132390050
132391000
132395000
ACRO132390050EA
38.8
EUR
ACRO132390050
ACRO132391000
ACRO132395000
Rutin hydrate 97+%
Rutin hydrate
CAS No.: 153-18-4
Formel:
C₂₇H₃₀O₁₆ Molecular Weight: 610,52 g/mol Schmelzpunkt: 195 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006830 CAS-Nummer: 207671-50-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to yellow-green to straw yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | 5.0 % to 9.0 % (500 mg, 105°C, 3 h) |
Ash | ≤0.5 % |
Titration with NaOH | 97.0 to 102.0 % (On dry basis) |