trans-Stilbene oxide 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
132780050 132780010 132780250
ACRO132780050EA 86.9 EUR
ACRO132780050 ACRO132780010 ACRO132780250
trans-Stilbene oxide 99%
trans-Stilbene oxide
CAS No.: 1439-07-2
Formel: C₁₄H₁₂O
Schmelzpunkt: 67…70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064311
CAS-Nummer: 1439-07-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 70 °C
GC ≥98.5 %