2-(1-Piperazinyl)pyrimidin 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine, 2-(Piperazin-1-yl)pyrimidine
134320010 134320050
ACRO134320010EA 23.1 EUR
ACRO134320010 ACRO134320050
2-(1-Piperazinyl)pyrimidin 98+%
1-(2-Pyrimidyl)piperazine
Appearance: Clear yellow Liquid after melting
Formel: C₈H₁₂N₄
Molecular Weight: 164,21 g/mol
Siedepunkt: 96…97 °C (,2 mmHg)
Schmelzpunkt: 29…36 °C
Dichte: 1,07 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040742
CAS-Nummer: 20980-22-7
UN: 3259
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5850 to 1.5880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %