1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanon 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 6'-Methoxy-2'-acetonaphthone
134780100 134780010
ACRO134780100EA 102 EUR
ACRO134780100 ACRO134780010
1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanon 98%
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene
CAS No.: 3900-45-6
Formel: C₁₃H₁₂O₂
Molecular Weight: 200.24 g/mol
Schmelzpunkt: 108…109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00021643
CAS-Nummer: 3900-45-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 109 °C
GC ≥97.5 %