4,5,6,7-Tetrahydro-2-benzofuran-1,3-dion 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
138220250 138220050
ACRO138220250EA 293 EUR
ACRO138220250 ACRO138220050
4,5,6,7-Tetrahydro-2-benzofuran-1,3-dion 98%
4,5,6,7-Tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione
Appearance: White to cream Crystalline powder
Formel: C₈H₈O₃
Schmelzpunkt: 70…74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005917
CAS-Nummer: 2426-02-0
UN: 2698
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %