cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimid 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboximide, cis-3a,4,7,7a-Tetrahydro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
138230050 138231000 138232500
ACRO138230050EA 13.2 EUR
ACRO138230050 ACRO138231000 ACRO138232500
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimid 96%
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide
CAS No.: 1469-48-3
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151,17 g/mol
Schmelzpunkt: 131…138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005880
CAS-Nummer: 1469-48-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to light beige to light brown Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 138 °C
Titration with NaOH ≥95 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure