Methyl-1-methylcyclopropyl ketone 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 1-methylcyclopropyl ketone, 1-(1-Methylcyclopropyl)ethanone
147630050
147630250
ACRO147630050EA
68.8
EUR
ACRO147630050
ACRO147630250
Methyl-1-methylcyclopropyl ketone 95%
Methyl-1-methylcyclopropyl ketone
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formel:
C₆H₁₀O Molecular Weight: 98.145 g/mol Siedepunkt: 125…128 °C (760 mmHg) Dichte: 0.895 g/cm³ Flammpunkt: 24 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010245 CAS-Nummer: 1567-75-5 UN: 1224 ADR: 3 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4320 to 1.4350 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |