Nicotinsäure-N-oxid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Oxiniacic Acid, 3-Carboxypyridine 1-oxide
147781000 147780050 147785000
ACRO147781000EA 96.7 EUR
ACRO147781000 ACRO147780050 ACRO147785000
Nicotinsäure-N-oxid 99%
Nicotinsäure-N-oxid
CAS No.: 2398-81-4
Formel: C₆H₅NO₃
Molecular Weight: 139.11 g/mol
Schmelzpunkt: 260…262 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006201
CAS-Nummer: 2398-81-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
Specific optical rotation -38.0° to -44.0° (20°C, 589 nm) (Neat)