5-Norbornene-2-carboxaldehyde (endo + exo Gemisch) 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxaldehyde
149100250
149101000
149100050
ACRO149100250EA
67.7
EUR
ACRO149100250
ACRO149101000
ACRO149100050
5-Norbornene-2-carboxaldehyde (endo + exo Gemisch) 95%
5-Norbornene-2-carboxaldehyde
CAS No.: 5453-80-5
Formel:
C₈H₁₀O Molecular Weight: 122,17 g/mol Siedepunkt: 67…70 °C (12 mmHg) Dichte: 1,018 g/cm³ Flammpunkt: 50,6 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00167568 CAS-Nummer: 5453-80-5 UN: 1989 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4870 to 1.4920 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |