Triethyl-4-phosphonocrotonate überwiegend trans 92%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
152120500
152120100
ACRO152120500EA
303
EUR
ACRO152120500
ACRO152120100
Triethyl-4-phosphonocrotonate überwiegend trans 92%
Triethyl-4-phosphonocrotonate
Appearance: Clear light yellow Liquid
Formel:
C₁₀H₁₉O₅P Siedepunkt: 133…135 °C (,4 mmHg) Dichte: 1,12 g/cm³ Flammpunkt: >112 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00009192 CAS-Nummer: 10236-14-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4525 to 1.4555 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥90 % |