1-Adamantancarbonylchlorid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Adamantanecarboxylic acid chloride
152480050
152480250
ACRO152480050EA
41.2
EUR
ACRO152480050
ACRO152480250
1-Adamantancarbonylchlorid 97%
1-Adamantanecarbonyl chloride
Appearance: White to off-white Crystalline solid
Formel:
C₁₁H₁₅ClO Molecular Weight: 198,69 g/mol Siedepunkt: 135…136 °C (10 mmHg) Schmelzpunkt: 48…52 °C Flammpunkt: >112 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00074724 CAS-Nummer: 2094-72-6 UN: 1759 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 48 to 52 °C |
Titration RCOCl | ≥96.0 % |