4-Methoxy-3-buten-2-one 90% tech.
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Methoxybut-3-en-2-one
153390100 153390500
ACRO153390100EA 44.4 EUR
ACRO153390100 ACRO153390500
4-Methoxy-3-buten-2-one 90% tech.
4-Methoxy-3-buten-2-one
Appearance: Clear yellow Liquid
Formel: C₅H₈O₂
Molecular Weight: 100,117 g/mol
Siedepunkt: 200 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,98 g/cm³
Flammpunkt: 63 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008778
CAS-Nummer: 4652-27-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %