Quinoline-N-oxide hydrate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
153430050
153430250
ACRO153430050EA
38.8
EUR
ACRO153430050
ACRO153430250
Quinoline-N-oxide hydrate 98%
Quinoline-N-oxide hydrate
CAS No.: 1613-37-2
Formel:
C₉H₇NO·xH₂O Schmelzpunkt: 48…53 °C Flammpunkt: >112 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149472 CAS-Nummer: 198878-42-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Ochre to brown Crystalline powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 48 to 53 °C |
Water | ≤22.5 % (K.F.) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % (On dry substance) |