4-(2-Aminoethyl)anilin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(2-Aminoethyl)aniline, 1-Amino-2-(4-aminophenyl)ethane, 4-Aminophenethylamine
153840050 153840100
ACRO153840050EA 129 EUR
ACRO153840050 ACRO153840100
4-(2-Aminoethyl)anilin 95%
2-(4-Aminophenyl)ethylamine
Appearance: Clear light yellow to brown-yellow Viscous liquid
Formel: C₈H₁₂N₂
Molecular Weight: 136.20 g/mol
Siedepunkt: 103 °C (.3 mmHg)
Schmelzpunkt: 28 °C
Dichte: 1.057 g/cm³
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008194
CAS-Nummer: 13472-00-9
UN: 3259
ADR: 8 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorlesss to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5890 to 1.5930 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %