trans-Crotonyl chloride 90% tech.

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: (2E)-but-2-enoyl chloride, (E)-2-Butenoyl chloride, trans-2-Butenoyl chloride

155910050 155911000 155915000
ACRO155910050EA 29.5 EUR
ACRO155910050 ACRO155911000 ACRO155915000
trans-Crotonyl chloride 90% tech.
trans-Crotonyl chloride

CAS No.: 625-35-4

Formel: C₄H₅ClO
Molecular Weight: 104.533 g/mol
Siedepunkt: 120…123 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.09 g/cm³
Flammpunkt: 35 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000734
CAS-Nummer: 625-35-4
UN: 2920
ADR: 8 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4585 to 1.4615 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
UV at 430 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR