Ethyl-2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropane-1-carboxylate cis- und trans-Gemisch 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Ethyl Chrysanthemate, 2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropane-1-carboxylic Acid Ethyl Ester, Chrysanthemylmonocarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl Chrysanthemumate
156061000
156065000
156060250
ACRO156061000EA
57.7
EUR
ACRO156061000
ACRO156065000
ACRO156060250
Ethyl-2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropane-1-carboxylate cis- und trans-Gemisch 95%
Ethyl-2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropane-1-carboxylate
CAS No.: 97-41-6
Formel:
C₁₂H₂₀O₂ Siedepunkt: 112 °C (10 mmHg) Dichte: 0,9 g/cm³ Flammpunkt: 84 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001304 CAS-Nummer: 97-41-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≥94 % |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Carbonyl compounds | ≤0.03 % (as C2H5CHO) |
Isopropyl alcohol | ≤0.05 % |
Titrable acid | ≤0.0004 meq/g |
Ethanol | ≤0.01 % |
Methanol | ≤0.01 % |