2-(2-Piperidinyl)ethanol 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(2-Hydroxyethyl)piperidine
157611000 157615000 157610050
ACRO157611000EA 216 EUR
ACRO157611000 ACRO157615000 ACRO157610050
2-(2-Piperidinyl)ethanol 95%
2-Piperidineethanol
Appearance: White to light yellow Low melting crystalline solid
Formel: C₇H₁₅NO
Molecular Weight: 129,20 g/mol
Siedepunkt: 234 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 38…43 °C
Dichte: 1,01 g/cm³
Flammpunkt: 102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005989
CAS-Nummer: 1484-84-0
UN: 3259
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 43 °C
GC ≥94 %