Phenylglyoxal monohydrate 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 2,2-Dihydroxy-1-phenylethan-1-one, Benzoylformaldehyde, Phenylglyoxal hydrate, 2,2-Dihydroxyacetophenone

161970050 161970250 161971000
ACRO161970050EA 62.1 EUR
ACRO161970050 ACRO161970250 ACRO161971000
Phenylglyoxal monohydrate 97%
Phenylglyoxal monohydrate

CAS No.: 1075-06-5

Formel: C₈H₆O₂·H₂O
Molecular Weight: 152,15 g/mol (134,12 anhy)
Siedepunkt: 142 °C (125 mmHg)
Schmelzpunkt: 71…76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149499
CAS-Nummer: 1075-06-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light yellow to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 71 to 76 °C
Titration excess NaOH ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR